Merck
ADVH97AC9576
AChemBlock
(4-(Chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.11
MDL番号:
Iupac Name
(4-(chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-5-7(6-10)1-3-9-4-2-7;/h9-10H,1-6H2;1H
InChI Key
BRHHGNKAMCIJHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109431-4-chloromethyl-piperidin-4-yl-methanol-hydrochloride.html
Synonym
(4-(chloromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109431-4-chloromethyl-piperidin-4-yl-methanol-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)