Merck
ADVH97AC92A3
AChemBlock
Apiopaeonoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
460.44
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-((6-(((3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C20H28O12/c1-9(22)11-4-3-10(28-2)5-12(11)31-18-16(25)15(24)14(23)13(32-18)6-29-19-17(26)20(27,7-21)8-30-19/h3-5,13-19,21,23-27H,6-8H2,1-2H3
InChI Key
IRLNKOAURQPXIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u107086-apiopaeonoside.html
Synonym
1-(2-((6-(((3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u107086-apiopaeonoside.html