Merck
ADVH97AC7162
AChemBlock
2-Isopropyl-5-methylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.2
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4-10-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
PGTQKVQDZHXLOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
Synonym
2-isopropyl-5-methylpyrazine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105778-2-isopropyl-5-methylpyrazine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)