Merck
ADVH97AC715E
AChemBlock
4-(Fluoromethyl)-pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.58
MDL番号:
Iupac Name
4-(fluoromethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
InChI Key
UHSZKLPUOVSMAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u105774-4-fluoromethyl-pyridine-hydrochloride.html
Synonym
4-(fluoromethyl)pyridine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105774-4-fluoromethyl-pyridine-hydrochloride.html