Merck
ADVH94547D27
AChemBlock
N-(6-bromoquinazolin-2-yl)formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.07
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-quinazolinylformamide
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c10-7-1-2-8-6(3-7)4-11-9(13-8)12-5-14/h1-5H,(H,11,12,13,14)
InChI Key
VGAXUVSXBYCGQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t97236-n-6-bromoquinazolin-2-yl-formamide.html
Synonym
n-(6-bromoquinazolin-2-yl)formamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97236-n-6-bromoquinazolin-2-yl-formamide.html