Merck
ADVH94547B09
AChemBlock
tert-butyl (2-methylthiazol-5-yl)methylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S/c1-7-11-6-8(15-7)12(5)9(13)14-10(2,3)4/h6H,1-5H3
InChI Key
OEAXFGSNTPFWTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94794-tert-butyl-2-methylthiazol-5-yl-methylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl methyl(2-methylthiazol-5-yl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94794-tert-butyl-2-methylthiazol-5-yl-methylcarbamate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)