Merck
ADVH94547549
AChemBlock
5-Bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.53
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)12(8,10)11/h2-3H,1H3
InChI Key
IWWIGUQEROPRDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t99289-5-bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl-chloride.html
Synonym
5-bromo-3-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t99289-5-bromo-3-methyl-pyridine-2-sulfonyl-chloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)