Merck
ADVH945473EE
AChemBlock
diethyl 2,3-difluorofumarate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.16
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2,3-difluorofumarate
Inchi Code
1S/C8H10F2O4/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
PBYMHUNMKVHXHO-AATRIKPKSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93615-diethyl-2-3-difluorofumarate.html
Synonym
diethyl 2,3-difluorofumarate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93615-diethyl-2-3-difluorofumarate.html