Merck
ADVH94546D4F
AChemBlock
2-(Ethylamino)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
84.12
MDL番号:
Iupac Name
(ethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H8N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChI Key
VXAOLDZFARINGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html
Synonym
2-(ethylamino)acetonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)