Merck
ADVH7F38362D
AChemBlock
(R)-6-(trifluoromethoxy)chroman-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.65
MDL番号:
Iupac Name
(R)-6-(trifluoromethoxy)chroman-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2.ClH/c11-10(12,13)16-6-1-2-9-7(5-6)8(14)3-4-15-9;/h1-2,5,8H,3-4,14H2;1H/t8-;/m1./s1
InChI Key
BLYCHOGTNJQXPK-DDWIOCJRSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87700-r-6-trifluoromethoxy-chroman-4-amine-hydrochloride.html
Synonym
(r)-6-(trifluoromethoxy)chroman-4-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87700-r-6-trifluoromethoxy-chroman-4-amine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)