Merck
ADVH7F3834BC
AChemBlock
2-(naphthalen-2-yl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-naphthyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H15N/c1-2-5-12-10-13(8-7-11(12)4-1)14-6-3-9-15-14/h1-2,4-5,7-8,10,14-15H,3,6,9H2
InChI Key
ASDMHFSTBKLKST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87329-2-naphthalen-2-yl-pyrrolidine.html
Synonym
2-(naphthalen-2-yl)pyrrolidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87329-2-naphthalen-2-yl-pyrrolidine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)