Merck
ADVH7F382A26
AChemBlock
(1-phenethyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.73
MDL番号:
Iupac Name
(1-phenethyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.ClH/c13-8-12-9-15(10-14-12)7-6-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,9-10H,6-8,13H2;1H
InChI Key
SYCFVPYJWDYBLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69809-1-phenethyl-1h-imidazol-4-yl-methanamine-hydrochloride.html
Synonym
(1-phenethyl-1h-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69809-1-phenethyl-1h-imidazol-4-yl-methanamine-hydrochloride.html