Merck
ADVH7F3829DF
AChemBlock
6-(4-chlorophenyl)benzofuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.69
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-chlorophenyl)benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClO3/c16-12-5-3-9(4-6-12)10-1-2-11-8-14(15(17)18)19-13(11)7-10/h1-8H,(H,17,18)
InChI Key
TVENQFRQFWWGCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69729-6-4-chlorophenyl-benzofuran-2-carboxylic-acid.html
Synonym
6-(4-chlorophenyl)benzofuran-2-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69729-6-4-chlorophenyl-benzofuran-2-carboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)