Merck
ADVH7F382906
AChemBlock
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.3
MDL番号:
Iupac Name
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-10-2-8-13(9-3-10)20-14(19)11-4-6-12(7-5-11)18-15(16)17/h2-9H,1H3,(H4,16,17,18)
InChI Key
OELAPCOUDOSGBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69484-p-tolyl-4-guanidinobenzoate.html
Synonym
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69484-p-tolyl-4-guanidinobenzoate.html