Merck
ADVH7F382872
AChemBlock
N-(3-methoxyphenethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.31
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO/c1-17-15-9-5-6-13(12-15)10-11-16-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12,16H,10-11H2,1H3
InChI Key
QFGBVYGOVPOOKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
Synonym
n-(3-methoxyphenethyl)aniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)