Merck
ADVH7F381E3C
AChemBlock
6-((bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.38
MDL番号:
Iupac Name
6-((bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C19H18N4O2/c24-19(25)15-7-8-18(22-11-15)14-23(12-16-5-1-3-9-20-16)13-17-6-2-4-10-21-17/h1-11H,12-14H2,(H,24,25)
InChI Key
LEUMMUGJQNPJQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66264-6-bis-pyridin-2-ylmethyl-amino-methyl-nicotinic-acid.html
Synonym
6-((bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66264-6-bis-pyridin-2-ylmethyl-amino-methyl-nicotinic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)