Merck
ADVH7F3819DF
AChemBlock
8-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-1-5(9)3-11-4-10-2-7(6)11/h1-4H
InChI Key
JFWRJLCFDZTUAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q52591-8-bromo-6-chloroimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
8-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q52591-8-bromo-6-chloroimidazo-1-5-a-pyridine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)