Merck
ADVH7F381807
AChemBlock
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenylamino)pyrimidine-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.67
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N4O/c13-11-18-5-8(9(17)21)10(20-11)19-7-3-1-2-6(4-7)12(14,15)16/h1-5H,(H2,17,21)(H,18,19,20)
InChI Key
HTQFOWKYIINDFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
Synonym
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)