Merck
ADVH7F3812CE
AChemBlock
1-(2-Fluorophenyl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11FO/c1-2-9(12)7-8-5-3-4-6-10(8)11/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
HPIQZKPBRZHYHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41070-1-2-fluorophenyl-butan-2-one.html
Synonym
1-(2-fluorophenyl)butan-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41070-1-2-fluorophenyl-butan-2-one.html