Merck
ADVH7F380FE7
AChemBlock
(4-Iodobutyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.12
MDL番号:
Iupac Name
(4-iodobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13I/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI Key
LQNMGMMOHCDYPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/p36870-4-iodobutyl-benzene.html
Synonym
(4-iodobutyl)benzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36870-4-iodobutyl-benzene.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)