Merck
ADVH7F380E35
AChemBlock
Methyl 1-amino-1-cycloheptanecarboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-aminocycloheptanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-8(11)9(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI Key
DUVCCEMTDGDVRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)