Merck
ADVH7F380911
AChemBlock
3-[(Acetyloxy)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
Iupac Name
3-[(acetyloxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-6-8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
SONXBSLACSRHSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p40505-3-acetyloxy-methyl-benzoic-acid.html
Synonym
3-(acetoxymethyl)benzoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40505-3-acetyloxy-methyl-benzoic-acid.html