Merck
ADVH7F380819
AChemBlock
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.72
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-(4-methylphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H11ClN2/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-17-13-5-3-2-4-12(13)14(16)18-15/h2-9H,1H3
InChI Key
KVEHRMVZMIBYCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Synonym
4-chloro-2-(p-tolyl)quinazoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)