Merck
ADVH7F3807DD
AChemBlock
3-(Aminomethyl)-1,2-benzenediol HBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.07
MDL番号:
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H9NO2.BrH/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10;/h1-3,9-10H,4,8H2;1H
InChI Key
RRBLNIWSKIFFQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36464-3-aminomethyl-1-2-benzenediol-hbr.html
Synonym
3-(aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36464-3-aminomethyl-1-2-benzenediol-hbr.html