Merck
ADVH7F380768
AChemBlock
1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-DL-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-nitrobenzyl)proline
Inchi Code
1S/C12H14N2O4/c15-12(16)11-2-1-7-13(11)8-9-3-5-10(6-4-9)14(17)18/h3-6,11H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChI Key
ZIYBPDLTFLTPFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42585-1-4-nitrophenyl-methyl-dl-proline.html
Synonym
(4-nitrobenzyl)proline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42585-1-4-nitrophenyl-methyl-dl-proline.html