Merck
ADVH7F3804F4
AChemBlock
4-(4-((Dimethylamino)methyl)piperidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.36
MDL番号:
Iupac Name
N-{[1-(4-aminophenyl)-4-piperidinyl]methyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16(2)11-12-7-9-17(10-8-12)14-5-3-13(15)4-6-14/h3-6,12H,7-11,15H2,1-2H3
InChI Key
RQZFRKKVDQQMAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42171-4-4-dimethylamino-methyl-piperidin-1-yl-aniline.html
Synonym
4-(4-((dimethylamino)methyl)piperidin-1-yl)aniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42171-4-4-dimethylamino-methyl-piperidin-1-yl-aniline.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)