Merck
ADVH7F38032F
AChemBlock
2-Amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.64
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3NO.ClH/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)8(14)5-13;/h1-4,8,14H,5,13H2;1H
InChI Key
CMCQVOYNDWPMNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41632-2-amino-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanol-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41632-2-amino-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanol-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)