Merck
ADVH7F37FF5C
AChemBlock
benzyl 7-amino-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.77
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 7-amino-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O2.ClH/c15-12-8-16(10-14(12)6-7-14)13(17)18-9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12H,6-10,15H2;1H
InChI Key
QUAMLOLZNWATLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33383-benzyl-7-amino-5-azaspiro-2-4-heptane-5-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
benzyl 7-amino-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33383-benzyl-7-amino-5-azaspiro-2-4-heptane-5-carboxylate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)