Merck
ADVH7F37FCF9
AChemBlock
(2-Fluoro-5-(prop-1-yn-1-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.97
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-(1-propynyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H8BFO2/c1-2-3-7-4-5-9(11)8(6-7)10(12)13/h4-6,12-13H,1H3
InChI Key
QPNPEUUFFPBEMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32361-2-fluoro-5-prop-1-yn-1-yl-phenyl-boronic-acid.html
Synonym
(2-fluoro-5-(prop-1-yn-1-yl)phenyl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32361-2-fluoro-5-prop-1-yn-1-yl-phenyl-boronic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)