Merck
ADVH7F37F4B4
AChemBlock
2,5-Dimethoxy-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.24
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-15-8-3-4-10(16-2)7(5-8)6-9(12)11(13)14/h3-5,9H,6,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI Key
CKBYDXAFHYVJPV-VIFPVBQESA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
Synonym
(s)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)