Merck
ADVH7F37E453
AChemBlock
Trans-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate racemate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
Iupac Name
(3S,4S)-3-fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H11FO4S/c1-12(8,9)11-6-2-3-10-4-5(6)7/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
ISMGDABABBATQE-WDSKDSINSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow to brown liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23569-trans-3-fluoro-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulfonate-racemate.html
Synonym
Rel-(3r,4r)-3-fluorotetrahydro-2h-pyran-4-yl methanesulfonate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23569-trans-3-fluoro-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulfonate-racemate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)