Merck
ADVH7F37E42F
AChemBlock
tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-(hydroxyimino)ethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(1E)-2,2,2-trifluoro-N-hydroxyethanimidoyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19F3N2O3/c1-11(2,3)20-10(18)17-6-4-8(5-7-17)9(16-19)12(13,14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
ZPLZYARWRQLOLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23485-tert-butyl-4-2-2-2-trifluoro-1-hydroxyimino-ethyl-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (e)-4-(2,2,2-trifluoro-1-(hydroxyimino)ethyl)piperidine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23485-tert-butyl-4-2-2-2-trifluoro-1-hydroxyimino-ethyl-piperidine-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)