Merck
ADVH7F37E414
AChemBlock
1-Hydroxymethyladamantan-4-one EthyleneKetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
Iupac Name
((1R,3S,5s,7s)-spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolan]-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H20O3/c14-8-12-5-9-3-10(6-12)13(11(4-9)7-12)15-1-2-16-13/h9-11,14H,1-8H2
InChI Key
FPNISAZZENBHIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23538-1-hydroxymethyladamantan-4-one-ethyleneketal.html
Synonym
((1r,3s,5s,7s)-spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolan]-5-yl)methanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23538-1-hydroxymethyladamantan-4-one-ethyleneketal.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)