Merck
ADVH7F37E24C
AChemBlock
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)cyclohexanamine 3hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.71
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexan-1-amine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11;;;/h10-11H,2-9,12H2,1H3;3*1H
InChI Key
GPFXTBDHCSILEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23215-4-4-methyl-1-piperazinyl-cyclohexanamine-3hydrochloride.html
Synonym
4-(4-methylpiperazin-1-yl)cyclohexan-1-amine trihydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23215-4-4-methyl-1-piperazinyl-cyclohexanamine-3hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)