Merck
ADVH7F37E200
AChemBlock
5-Ethynyl-N-methyl-2-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
N-((2E)-5-ethynyl-2(1H)-pyridinylidene)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7-4-5-8(9-2)10-6-7/h1,4-6H,2H3,(H,9,10)
InChI Key
LIHITMAWIBHCIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23226-5-ethynyl-n-methyl-2-pyridinamine.html
Synonym
5-ethynyl-n-methylpyridin-2-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23226-5-ethynyl-n-methyl-2-pyridinamine.html