Merck
ADVH7F37DEA1
AChemBlock
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.63
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-7(10)12-13-4-3-11-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
CIAQVQZULVRNHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html
Synonym
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-8-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14833-ethyl-6-chloroimidazo-1-2-b-pyridazine-8-carboxylate.html