Merck
ADVH7F37D666
AChemBlock
1-Boc-3-cyclohexyl-piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.4
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclohexyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-9-16-13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
KYRDQEBDGNCFSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
Synonym
tert-butyl 3-cyclohexylpiperazine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)