Merck
ADVH7F37C1E7
AChemBlock
tert-butyl 4-(4-formylbenzoyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-formylbenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-10-8-18(9-11-19)15(21)14-6-4-13(12-20)5-7-14/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
HSIDMEQNKVGNOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t100346-tert-butyl-4-4-formylbenzoyl-piperazine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 4-(4-formylbenzoyl)piperazine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100346-tert-butyl-4-4-formylbenzoyl-piperazine-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)