Merck
ADVH7F37B7A7
AChemBlock
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.28
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17FN2/c1-15-6-4-9(5-7-15)11-3-2-10(14)8-12(11)13/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3
InChI Key
MKBLDBXGYGCCEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html
Synonym
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)