Merck
ADVH7F37AFE9
AChemBlock
tert-butyl 1H-pyrrol-2-ylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10-7/h4-6,10H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
FMZRREGKVGYJDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
gray solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl (1h-pyrrol-2-yl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)