Merck
ADVH49B828FA
AChemBlock
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)9-4-2-7(3-5-9)10-6-9;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
MPYZLBCZAFKMGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)