Merck
ADVH49B825FA
AChemBlock
tert-butyl N-[(1R)-3-(bromomethyl)cyclopentyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.19
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((1R)-3-(bromomethyl)cyclopentyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-5-4-8(6-9)7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8?,9-/m1/s1
InChI Key
VYWILIRJCAZVBU-YGPZHTELSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white powder
Product Link
https://www.achemblock.com/s84502-tert-butyl-n-1r-3-bromomethyl-cyclopentyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl ((1r)-3-(bromomethyl)cyclopentyl)carbamate
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s84502-tert-butyl-n-1r-3-bromomethyl-cyclopentyl-carbamate.html