Merck
ADVH49B824B7
AChemBlock
4-(trifluoromethyl)pyridazin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.1
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-11-4(3)9/h1-2H,(H2,9,11)
InChI Key
GVGRCXJNIFKXBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow Powder
Product Link
https://www.achemblock.com/s82924-4-trifluoromethyl-pyridazin-3-amine.html
Synonym
4-(trifluoromethyl)pyridazin-3-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s82924-4-trifluoromethyl-pyridazin-3-amine.html