Merck
ADVH49B82342
AChemBlock
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.22
MDL番号:
Iupac Name
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
Inchi Code
1S/C11H10FN3/c12-8-1-3-9(4-2-8)15-11-7-14-6-5-10(11)13/h1-7,15H,(H2,13,14)
InChI Key
MYHWWRRQMWGHJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s79771-n3-4-fluorophenyl-pyridine-3-4-diamine.html
Synonym
n3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s79771-n3-4-fluorophenyl-pyridine-3-4-diamine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)