Merck
ADVH49B821DE
AChemBlock
6-methoxy-1-methyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-6-5-7-3-4-8(12-2)10-9(7)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
ITBZUDSEGZUXLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s77862-6-methoxy-1-methyl-pyrrolo-2-3-b-pyridine.html
Synonym
6-methoxy-1-methyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s77862-6-methoxy-1-methyl-pyrrolo-2-3-b-pyridine.html