Merck
ADVH49B8211E
AChemBlock
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol;hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(4-7)2-6-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
VXBLSOCUAYREKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown oil
Product Link
https://www.achemblock.com/s76581-3-methoxyazetidin-3-yl-methanol-hydrochloride.html
Synonym
(3-methoxyazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76581-3-methoxyazetidin-3-yl-methanol-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)