Merck
ADVH303C33FE
AChemBlock
4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-5(9)6(4-1-2-4)10-3-11-7/h3-4H,1-2,9H2
InChI Key
KOEXSDJURODZLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
pale orange powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q69568-4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine.html
Synonym
4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69568-4-chloro-6-cyclopropylpyrimidin-5-amine.html