Merck
ADVH303C33F5
AChemBlock
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.16
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6F2N2O2S/c4-3(5)1-7(2-3)10(6,8)9/h1-2H2,(H2,6,8,9)
InChI Key
SBGHHENIBRVZAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html
Synonym
3,3-difluoroazetidine-1-sulfonamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69559-3-3-difluoroazetidine-1-sulfonamide.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)