Merck
ADVH303C3399
AChemBlock
3-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.46
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrClO2/c8-6-5(9)2-1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI Key
IESXXBIVEXVFRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q69467-3-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde.html
Synonym
3-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69467-3-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde.html