Merck
ADVH303C2202
AChemBlock
(1-benzyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.08
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-1H-indazol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BN2O2/c18-15(19)13-6-7-14-12(8-13)9-16-17(14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,18-19H,10H2
InChI Key
DYDTVOPUUATJCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54537-1-benzyl-1h-indazol-5-yl-boronic-acid.html
Synonym
(1-benzyl-1h-indazol-5-yl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54537-1-benzyl-1h-indazol-5-yl-boronic-acid.html